Learn More
Christeyns™ Phago'Wash AAC
PHAGO'WASH AAC es un neutralizador de ácidos para el mantenimiento del material de vidrio de laboratorio en la máquina después del ciclo de lavado con PHAGO'WASH DA.
Marca: Christeyns™ 70076
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Neutralizador de ácidos sin fosfatos
- Contacto de comida
- Fácil enjuague
Especificaciones
Enjuague ácido neutralizante | |
Líquido concentrado | |
Cleanware™ | |
No estéril | |
10 L |
No | |
Neutral | |
Unscented | |
Can |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- PHAGO'WASH AAC
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, citricacid