Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
DASR PHAGO’WIPES se puede utilizar para la desinfección rápida de pequeños muebles, carritos, superficies exteriores de dispositivos médicos no invasivos y pequeñas superficies cercanas al paciente.
195.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita desinfectante |
---|---|
Longitud (imperial) | 6.7 in. |
Longitud (métrico) | 17 cm |
Anchura (imperial) | 4.7 in. |
Anchura (métrico) | 12 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17840265
|
Christeyns™
460372 |
Blanco | N/A | ||||||
Descripción
- Listo para usar
- Amplio espectro de desinfección
- Producto de impregnación ecocertificado
- Compatible con el contacto con alimentos
Especificaciones
Toallita desinfectante | |
17 cm | |
12 cm | |
200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs. |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
Plastic |