Learn More
Esculape Laboratoire™ Cabinas de farmacia
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 53 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenar todo el equipo de primeros auxilios, oficinas, talleres y laboratorios |
| Longitud (métrico) | 53 cm |
| Tipo de producto | Botiquín de farmacia |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 20 cm |