Learn More
Köttermann Campana extractora para farmacias con medios
Esta campana extractora para farmacias con medios está diseñada para la manipulación de sustancias peligrosas en farmacias y es ideal para trabajar con preparaciones en polvo o productos químicos volátiles.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 640 x 900 x 1350 mm
Incluye Medios
Tensión 230 V
Peso (métrico) 115 kg
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Opciones de configuración Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Opciones de configuración Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
17332179
Ver documentos
Köttermann
451-00013
Sin ventilador de ventilación Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico)
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17372179
Ver documentos
Köttermann
451-00017
Sin ventilador de ventilación Enchufe Schuko
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17312189
Ver documentos
Köttermann
451-00025
Sin ventilador de ventilación Tapón GB
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17362179
Ver documentos
Köttermann
451-00016
Ventilador Enchufe Schuko
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17302189
Ver documentos
Köttermann
451-00024
Ventilador Tapón GB
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Para trabajar de forma segura con preparaciones en polvo y productos químicos volátiles
  • Fabricada en acero de larga duración con guillotina poliacrílica de una sola pieza
  • Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
  • Diseño compacto y bajo para laboratorios pequeños
Especificaciones
Especificaciones
640 x 900 x 1350 mm
Medios
230 V
115 kg
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Köttermann Campana extractora para farmacias con medios