Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Código de producto. 10296234
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,2 mm
0,15 in, 3,7 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.88 in., 22,4 mm
1 in., 25,4 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. 10296234
Marca: Saint Gobain Life Sciences R651026BPT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0.31 in.
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0.44 in., 11,2 mm
Longitud global (imperial) 24.6 ft.
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Crema
Presión máxima 0,5 bar a 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) De – 51 a 135 °C
Tipo de producto Tubing