Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Código de producto. 11734778
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,2 mm
0,15 in, 3,7 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.88 in., 22,4 mm
1 in., 25,4 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11734778 3,2 mm 0,19 in, 4,8 mm 0,8 mm 7.50 metro
11915394 0,5 mm 0,15 in, 3,7 mm 1,6 mm 7.50 metro
11724778 1,6 mm 0,13 in, 3,2 mm 1,6 mm 7.50 M
11740459 16 mm 0.88 in., 22,4 mm 3,2 mm 7.50 metro
10296234 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 1,6 mm 7.50 M
10373991 8 mm 0.44 in., 11,2 mm 1,6 mm 7.50 metro
11905404 19,2 mm 1 in., 25,4 mm 3,2 mm 7.50 metro
11965394 0,8 mm 0,16 in, 4 mm 1,6 mm 7.50 M
10633761 1,6 mm 0,13 in, 3,2 mm 0,8 mm 7.50 metro
9 options
Código de producto. 11734778
Marca: Saint Gobain Life Sciences R650416BPT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,13 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 24.6 ft.
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Crema
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubing