Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,2 mm
0,15 in, 3,7 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.88 in., 22,4 mm
1 in., 25,4 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
Description
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0.63 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.88 in., 22,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 24.6 ft. |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu