Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
GREENER_CHOICE
Product Code. 11905404
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,2 mm
0,15 in, 3,7 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.88 in., 22,4 mm
1 in., 25,4 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
1,6 mm
3,2 mm
Unit Size:
7.50 M
7.50 metro
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11905404
Brand: Saint Gobain Life Sciences R652446BPT
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0.76 in.
Diámetro interior (métrico) 19,2 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 1 in., 25,4 mm
Longitud global (imperial) 24.6 ft.
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Crema
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubing
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.