Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina PharMed™ BPT I/P™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
73
82
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Diseñados para soportar más de 10 000 horas de vida útil de los tubos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
- Ideales para proteger líquidos sensibles en aplicaciones biofarmacéuticas y trabajos de cultivo celular y tisular, estos tubos cumplen con las normas de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la FDA
- El color pardo opaco es bueno para las muestras sensibles a la luz
- Los tubos pueden esterilizarse mediante autoclave, radiación gamma u óxido de etileno, lo que los convierte en adecuados para sistemas de limpieza y esterilización de limpieza in situ y vaporización in situ
- Las bobinas contienen tubos para bombas continuos, lo que le permite cortar la longitud exacta necesaria y eliminar los residuos
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,4 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Tamaño de los tubos | 82 |
| Caudal | 13000 ml/min |
| Manguera dentada | 1/2 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur