Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Código de producto. 11735248
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11735248
Marca: Masterflex™ 9568718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de bobina para el trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas con bobina de BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ poseen longitudes continuas de tubos para bombas en bobinas prácticas y manejables que son fáciles de transportar.
  • Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
  • Termosellables, soldables y moldeables
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
  • No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
  • Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
  • Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Casi cualquier formulación de tubos de bomba Masterflex se puede enrollar. Llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener un presupuesto o realizar un pedido especial
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Longitud global (imperial) 400 pies
Longitud global (métrico) 121,9 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de los tubos 18
Caudal 2300 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Color Beige
Presión máxima 15 psi (1 bar)
Nivel de vacío 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas