Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Código de producto. 11816723
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11816723 24 1 PCS
11745248 15 cada uno
11896713 14 cada uno
11735228 17 cada uno
11735248 18 cada uno
11794999 35 cada uno
11705009 36 1 PCS
11806723 16 cada uno
8 options
Código de producto. 11816723
Marca: Masterflex™ 9568724
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de bobina para el trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas con bobina de BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ poseen longitudes continuas de tubos para bombas en bobinas prácticas y manejables que son fáciles de transportar.
  • Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
  • Termosellables, soldables y moldeables
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
  • No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
  • Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
  • Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Casi cualquier formulación de tubos de bomba Masterflex se puede enrollar. Llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener un presupuesto o realizar un pedido especial
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (imperial) 300 pies
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -60 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Tamaño de los tubos 24
Caudal 1800 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi (2,7 bar)
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (English) 270 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas