Learn More
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Tubing
PharMed™ BPT Tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures.
315.00€ - 342.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, NSA |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PharMed BPT |
Longitud global (imperial) | 24.6 ft. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11985394
|
Saint Gobain Life Sciences
R6508-46BPT |
6,4 mm | 12,7 mm |
315.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12386859
|
Saint Gobain Life Sciences
R6516-46BPT |
12,7 mm | 19 mm |
342.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Low particulate spallation
- Can be autoclaved repeatedly
- Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
- Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
- Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
- Diagnostic test product manufacturing
- Cell harvest and media process systems
- Vaccine manufacturing
- Bioreactor process lines
- Production filtration and fermentation
- Sterile filling
- Shear-sensitive fluid transfer
Especificaciones
Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
24.6 ft. | |
1/8 in. | |
-75 °C | |
de 135 °C |
ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, NSA | |
PharMed BPT | |
7,5 m | |
3,2 mm | |
Crema |