Learn More
Fisherbrand™ Papel para separación de fases, grado: 902
Se utiliza para la separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas
Marca: Fisherbrand™ 0902A00003
Descripción
- Hidrófobo, con papel impregnado de silicona
- La fase orgánica penetra el filtro mientras que los componentes sólidos de la fase acuosa se retienen
- Se utiliza como embudo de separación desechable
- La densidad de la fase orgánica no influye en el proceso de separación
Especificaciones
85 g/m2 | |
Silicona | |
hidrófobos | |
Papel de separación de fases |
DIN 53137 | |
Separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas, utilizable como embudo de decantación desechable | |
0,17 mm | |
125 mm |