Learn More
PHCCC, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001163
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent group I mGlu antagonist
Group I metabotropic glutamate receptor antagonist (IC50 ∽ 3 μM); 67 times more potent than (S)-4-carboxyphenylglycine (Cat. No. 0323). Also a positive allosteric modulator for mGlu4a; potentiates L-AP4-mediated inhibition of striatopallidal synaptic transmission in vitro. Displays antiParkinsonian effects in rats in vivo.
CAS 177610-87-6
Fórmula molecular C17H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 294.31
Clave InChI FPXPIEZPAXSELW-CYVLTUHYSA-N
Sinónimo phccc, -phccc, d0h6bg, 7e-7-hydroxyimino-n-phenyl-1,7a-dihydrocyclopropa b chromene-1a-carboxamide, e-7-hydroxyimino-n-phenyl-1,1a,7,7a-tetrahydrocyclopropa b chromene-1a-carboxamide, 6z-6-hydroxyimino-n-phenyl-2-oxatricyclo 5.4.0.0 3 ,? undeca-1 11 ,7,9-triene-3-carboxamide
PubChem CID 5866327
Nombre IUPAC (7E)-7-hydroxyimino-N-phenyl-1,7a-dihydrocyclopropa[b]chromene-1a-carboxamide
SMILES C1C2C1(OC3=CC=CC=C3C2=NO)C(=O)NC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHCCC
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.31
Porcentaje de pureza >98%