missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenantreno-9-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11401677
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11401677

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25648.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol

Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El fenantreno-9-carboxaldehído se utiliza para fabricar sondas fluorescentes.

Solubilidad
Soluble en acetona, diclorometano y metanol.

Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4707-71-5
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001175
Clave InChI QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
Nombre IUPAC fenantreno-9-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado