Learn More
Phenazine ethosulfate, ∽95%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenazine ethosulfate |
Color | Naranja amarillento |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 95% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.4 |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: phenazine ethosulphate