Learn More
Phenazine ethosulfate, ∽95%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenazine ethosulfate |
Color | Naranja amarillento |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 95% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.4 |
Forma física | Polvo |