Learn More
Fenetilo isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227982 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10117972 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
2 options
Código de producto. 10227982
Marca: Thermo Scientific Acros 380660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1943-82-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1943-82-4
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00037044
Clave InChI HACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl isocyanate, 2-isocyanatoethyl benzene, phenylethyl isocyanate, 2-phenylethyl isocyanate, 2-phenylethylisocyanate, phenylethylisocyanate, phenethylisocyanate, benzene, 2-isocyanatoethyl, 2-isocyanato-ethyl-benzene, 2-phenethyl isocyanate
PubChem CID 160602
ChEBI CHEBI:60067
Nombre IUPAC 2-isocianatoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyl isocyanate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)2NCO
Índice de refracción 1.5210 to 1.523
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.063
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenethyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.