Learn More
Fenol, 99,5 %, extra puro, cristales sueltos, no estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenol |
CAS | 108-95-2 |
Punto de fusión | 39.0°C to 42.0°C |
Densidad | 1.0700g/mL |
Punto de ebullición | 182.0°C |
Temperatura de inflamación | 79°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% min. (GC) |
Fórmula molecular | C6H6O |
Fórmula lineal | C6H5OH |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fenol, 99,5 %, extra puro, cristales sueltos, no estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido