Learn More
Fenol, ACS, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317528
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Phenol is used as a precursor for cyclohexanone, plastics, nonionic detergents and pharmaceutical drugs like aspirin. It acts as an anesthetic in chloraseptic. It reacts with acetone to get bisphenol-A which is used in the synthesis of poly carbonates and epoxide resins. It is also used in the manufacture of synthetic resins, dyes, pharmaceuticals, synthetic tanning agents, perfumes, lubricating oils and solvents. In molecular biology, it is used in the extraction of nucleic acid from tissues by using the liquid/liquid phenol-chloroform extraction technique. It is an active component of paint strippers which are used for the removal of epoxy and polyurethane. It is also used in the preparation of cosmetics, hair colors and skin lightening preparations. In the field of medicine, its spray is useful in helping sore throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.071 g/mL
Punto de ebullición 181°C
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Olor Sweet
Cantidad 500 g
Número UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7241
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol, ACS, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol