Learn More
Fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1) Mezcla, pH 5,2±0,3, liquido), Fisher BioReagents
Código de producto. 10081403
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
400 ml
Código de producto. 10081403
Marca: Fisher BioReagents BP1753I100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta mezcla se utiliza para extraer proteínas de las preparaciones de ácido nucleico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Punto de ebullición 96°C
Fórmula molecular CHCl3
Número MDL MFCD00000826
Índice Merck 15, 7354
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nombre IUPAC triclorometano
Peso molecular (g/mol) 119.37
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Envase de veneno/vidrio ámbar revestido
pH 5.2
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido