Learn More
Fenol/cloroformo/alcohol isoamilo (25:24:1), estabilizado, saturado con 100 mM Tris-EDTA a pH 8.0, para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
10649273 2,5 L 2.50 LT
10308293 100 mL 100 ML
10535691 500 mL 500 ML
3 options
Código de producto. 10649273
Marca: Thermo Scientific Acros 327110025
Solicitar formato a granel o personalizado
La mezcla de alcohol fenol-cloroformo-isoamilo en la proporción de 25:24:1 (v/v/v), n.° de CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, es una solución utilizada en la purificación de ácidos nucleicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • Esta solución contiene una mezcla de cloroformo puro, alcohol isoamilo y fenol saturados con Tris-EDTA, con un pH estabilizado de 8,0
Aplicaciones
  • La solución de mezcla de alcohol fenol-cloroformo-isoamilo (25:24:1) se utiliza en la extracción de ácidos nucleicos, ADN y ARN
  • Cuando se extraen ácidos nucleicos con la solución de mezcla de alcohol fenolcloroformo-isoamilo, se consigue una separación de componentes clara. Las proteínas presentes en la muestra se desnaturalizan y eliminan (se recogen en la fase orgánica o en la fase intermedia), mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa. El cloroformo desnaturaliza las proteínas y facilita la separación de las fases acuosas y orgánicas, y el alcohol isoamilo reduce la formación de espuma durante la extracción.
  • También se utiliza para generar huellas de minisatélites de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Color De amarillo a naranja
Nombre de nota DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00133763
Número UN 2927
Densidad 1.2800g/mL
Índice Merck 14, 7241
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Grado Biología molecular
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.28
Tratamiento(s) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Cantidad 2,5 L
Forma física Solución