Learn More
Fenol, cristales separados, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11422418
Fenol, cristales separados, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422418
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11422418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15760.22
Solicitar formato a granel o personalizado
El fenol se utiliza como precursor de la ciclohexanona, plásticos, detergentes no iónicos y fármacos como la aspirina. Actúa como anestésico en Chloraseptic. Reacciona con acetona para obtener bisfenol-A, que se utiliza en la síntesis de policarbonatos y resinas de epóxido. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de curtido sintéticos, perfumes, aceites lubricantes y disolventes. En biología molecular, se utiliza en la extracción de ácido nucleico de los tejidos, mediante la técnica de extracción de fenol-cloroformo líquido/líquido. Es un componente activo de los decapantes, que se utiliza para la eliminación de epoxi y poliuretano. También se utiliza en la preparación de cosméticos, tintes de cabello y preparados para aclarar la piel. En el campo de la medicina, su aerosol es útil para ayudar al dolor de garganta.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenol se utiliza como precursor de la ciclohexanona, plásticos, detergentes no iónicos y fármacos como la aspirina. Actúa como anestésico en Chloraseptic. Reacciona con acetona para obtener bisfenol-A, que se utiliza en la síntesis de policarbonatos y resinas de epóxido. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de curtido sintéticos, perfumes, aceites lubricantes y disolventes. En biología molecular, se utiliza en la extracción de ácido nucleico de los tejidos, mediante la técnica de extracción de fenol-cloroformo líquido/líquido. Es un componente activo de los decapantes, que se utiliza para la eliminación de epoxi y poliuretano. También se utiliza en la preparación de cosméticos, tintes de cabello y preparados para aclarar la piel. En el campo de la medicina, su aerosol es útil para ayudar con el dolor de garganta.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo, éter, benceno, glicerol, acetona, disulfuro de carbono e hidróxidos alcalinos acuosos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota detached crystals
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 181°C
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Olor Sweet
Cantidad 100 g
Número UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7241
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Número de lote10250010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Número de lote10240366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Número de lote10247546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
Número de lote10242987 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2022 Catalog NumberA15760.PG,A15760.0E,A15760.36,A15760.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fenol, cristales separados, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >