Learn More
Fenol, cristales separados, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
11442418 2500 g 2500 g
1 options
Código de producto. 11442418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15760.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
El fenol se utiliza como precursor de la ciclohexanona, plásticos, detergentes no iónicos y fármacos como la aspirina. Actúa como anestésico en Chloraseptic. Reacciona con acetona para obtener bisfenol-A, que se utiliza en la síntesis de policarbonatos y resinas de epóxido. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de curtido sintéticos, perfumes, aceites lubricantes y disolventes. En biología molecular, se utiliza en la extracción de ácido nucleico de los tejidos, mediante la técnica de extracción de fenol-cloroformo líquido/líquido. Es un componente activo de los decapantes, que se utiliza para la eliminación de epoxi y poliuretano. También se utiliza en la preparación de cosméticos, tintes de cabello y preparados para aclarar la piel. En el campo de la medicina, su aerosol es útil para ayudar al dolor de garganta.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenol se utiliza como precursor de la ciclohexanona, plásticos, detergentes no iónicos y fármacos como la aspirina. Actúa como anestésico en Chloraseptic. Reacciona con acetona para obtener bisfenol-A, que se utiliza en la síntesis de policarbonatos y resinas de epóxido. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de curtido sintéticos, perfumes, aceites lubricantes y disolventes. En biología molecular, se utiliza en la extracción de ácido nucleico de los tejidos, mediante la técnica de extracción de fenol-cloroformo líquido/líquido. Es un componente activo de los decapantes, que se utiliza para la eliminación de epoxi y poliuretano. También se utiliza en la preparación de cosméticos, tintes de cabello y preparados para aclarar la piel. En el campo de la medicina, su aerosol es útil para ayudar con el dolor de garganta.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo, éter, benceno, glicerol, acetona, disulfuro de carbono e hidróxidos alcalinos acuosos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota detached crystals
CAS 108-95-2
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 181°C
Temperatura de inflamación 79°C
Olor Sweet
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00002143
Cantidad 2500 g
Número UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7241
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.113
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol