Learn More
Hach™ Sobres de reactivo de fenol en polvo
Reactivo en polvo premedido listo para su uso en paquetes individuales sellados para la determinación de fenoles mediante el método de 4-aminoantipirina.
Marca: Hach™ 87299
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Fenol | |
3H-pirazol-3-ona, 4-amino-1,2-dihidro-1,5-dimetil-2-fenil-, fosfato (1:1) | |
50 | |
De 0,002 a 0,200 mg/l de fenol | |
Reactivo |
Amarillo claro a naranja | |
Determinación de fenoles | |
100/paq. | |
4-aminoantipirina |