Learn More
Rojo de fenol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
181.00€ - 380.00€
CAS | 143-74-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C19H14O5S |
Peso molecular (g/mol) | 354.38 |
Número MDL | MFCD00003552 |
Clave InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 4766 |
ChEBI | CHEBI:31991 |
Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15538824
|
Avantor J.T.Baker
T254-01 |
5 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
181.00€
5 g |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15548824
|
Avantor J.T.Baker
T254-03 |
25 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
380.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 28-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:31991 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
4766 | |
4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol |
Especificaciones
Phenol Red | |
C19H14O5S | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol | |
4766 | |
354.39 |
143-74-8 | |
MFCD00003552 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Rojo de fenol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™