Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución saturada de fenol/TRIS, para biología molecular, estabilizada, sin ADNasa, ARNasa y proteasa
Código de producto. 10431212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10431212 500 mL 500 ml
1 options
Uno o más ítems de este grupo son una alternativa a la referencia P4557100ML
Código de producto. 10431212
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327125000
Solicitar formato a granel o personalizado
Uno o más ítems de este grupo son una alternativa a la referencia P4557100ML
Fenol/TRIS, n.º de CAS 96210-45-6, es un sistema de disolventes de biología molecular que se puede utilizar para el aislamiento del ADN.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El fenol/Tris es un sistema de disolventes que consta de fenol y Tris(hidroximetil)aminometano
  • Preparado como listo para su uso, no es necesaria ninguna valoración
Aplicaciones
  • Se utiliza comúnmente en el aislamiento de ADN. Tris(Hydroxymethyl)aminometano actúa como aceptador de protones para elevar el pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol/TRIS saturated sol.
Color De amarillo a naranja
Nombre de nota Stabilized, DNase, RNase and Protease Free
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD01632719
Composición Phenol (108-95-2); Tris (hydroxymethyl) aminomethane (77-86-1)
Densidad 1.07
Índice Merck 15, 7354
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Grado Biología molecular
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Cantidad 500 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.