Learn More
Cole-Parmer™ Carro de base fenólica
Forma segura y eficaz de mover garrafones, tambores y cajas grandes
Marca:  Cole-Parmer™ 09378-05
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12375709
  • 1200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ayuda a eliminar la tensión de la espalda y las elevaciones pesadas; sólo tiene que inclinar el carro hacia delante y deslizar el garrafón en el carro. Los tubos de acero cuadrado soportan la base fenólica con una superficie laminada de melamina a alta presión. Las ruedas de caucho duro giran 360° para una navegación sencilla. La base está a 108 mm del suelo. El mango tiene 978 mm de alto y 483 mm de ancho. Forma segura y eficaz de mover garrafones, tambores y cajas grandes
Especificaciones
Especificaciones
Carro
Fenólico