Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca fenólico con revestimiento
Código de producto. 11883825
Change view
Click to view available options
Material de revestimiento:
Caucho
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Material de revestimiento unitSize
11883825 Caucho paquete de 1000
11868532 Caucho 1000 PCS
2 options
Código de producto. 11883825
Marca: DWK Life Sciences 7380015415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja sus medios durante la esterilización en autoclave con el tapón de rosca fenólico Kimble™ con revestimiento. Fabricado con material fenólico especial (relleno de madera) y muy resistente a los efectos de la temperatura y el vapor presentes en la esterilización en autoclave
Proteja sus medios durante la esterilización en autoclave con el tapón de rosca fenólico Kimble™ con revestimiento.Fabricado con material fenólico especial (relleno de madera) y muy resistente a los efectos de la temperatura y el vapor presentes en la esterilización en autoclave
  • Revestimiento de estireno
  • Tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 15-415
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Tapón de rosca fijo
Material Fenólico
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Para uso genérico de laboratorio
Cantidad 1000/Paq.