Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol
Código de producto. 15411497
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Olor Alcohol-like
Densidad 0.918
Color Incolora
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Forma física Líquido
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas