Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína Código de producto.: 11328977
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína
Código de producto. 11328977
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11328977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038705.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extend of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258°C to 262°C
Nombre de nota For analysis ACS
Beilstein 284423
Índice Merck 14,7243
Información de solubilidad Soluble in alcohol; Slightly soluble in ether; Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Grado ACS
Densidad 1.299 g/mL
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM11L520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
Número de loteZ28K520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
Número de loteU01K516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number038705.22,038705.36
Número de loteX25I515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog Number038705.22,038705.36,038706.AE
Número de loteR22J527 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2023 Catalog Number038705.22,038705.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phenolphthalein
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína >