Learn More
Fisherbrand™ Papel de fenolftaleína
Determinación rápida y sencilla para el análisis de neutralización.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- Informe técnico
- Cambia el color a rojo cuando el pH excede de 8,3 hacia condiciones alcalinas (rojo en pH >10)
Especificaciones
De blanco a rojo | |
Análisis de neutralización | |
5 m |
De 8,3 a 10 | |
Papel indicador de pH | |
7 mm |