Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH de fenolftaleína
Papel de pH de pH de fenolftaleína Macherey-Nagel, indicador de color: blanco a rojo; intervalo de pH: 8,3 a 10; formato: rollo; para su uso en: la determinación para análisis de neutralización; cantidad: 1Each
Marca: Macherey-Nagel™ 90712
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Papel de pH de pH de fenolftaleína Macherey-Nagel, indicador de color: blanco a rojo; intervalo de pH: 8,3 a 10; formato: rollo; para su uso en: la determinación para análisis de neutralización; cantidad: 1Each
Especificaciones
De blanco a rojo | |
Bobina | |
1 unidad |
Desde 8,3 hasta 10 | |
Determinación para análisis de neutralización | |
Papel de pH |