Learn More
Solución de fenolftaleína, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11414719 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11414719
Marca: Reagecon 1063702
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. La solución de fenolftaleína, grado EP, Reagecon™ es una solución lista para su uso de 0,1 g/100 ml utilizada como indicador en titulaciones de base de ácido. Se vuelve incolora en soluciones ácidas y roja/rosa en soluciones básicas.
El uso común de la fenolftaleína es como indicador en titulaciones ácido-base. También sirve como componente del indicador universal, junto con el rojo de metilo, el azul de bromotimol y el azul de timol. Esta solución se prepara disolviendo 0,1 g de fenolftaleína en 80 ml de alcohol, lo cual se diluye en 100 ml con agua. La solución se vuelve roja con un pH de ≥ 10, es incolora con un valor de ≤ 8,2 y es rosa con valores intermedios.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Concentración 0.1g per 100mL
Fórmula molecular C20H14O4
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.3g/mol
Grado Farmacopea Europea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Olor Alcohol-like
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis Yes
Cambios de color con pH Red: pH >10
Colorless: pH <8.2
Pink: 8.2–10
Disolvente o matriz Ethanol, diluted with water
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, phenolphthalein