Learn More
Indicador de fenolftaleína en etanol, 1 g/l, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
La fenolftaleína generalmente se disuelve en alcohol para usarse en experimentos. Es un ácido débil, que puede perder iones H+ en la solución. La molécula de fenolftaleína es incolora, mientras que el ión de fenolftaleína es de color rosa. En soluciones ácidas y neutras, la solución es incolora. Cuando se añade una base a la fenolftaleína, se produce más ionización, lo que hace que la solución se vuelva de color rojo-violeta. Esta solución se vuelve de este color rosado con un pH de 8,2 a 10,0.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphtalein |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5 |
| Concentración | 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH 80% |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Número MDL | MFCD00005913 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water |
| Clave InChI | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.33 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolphtalein indicator in Ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol