Learn More
Solución de fenolftaleína, indicador, 2 % en etanol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphthalein solution |
| Nombre de nota | Indicator, 2% in ethanol |
| Punto de ebullición | 80°C |
| % mín. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| % máx. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
| CAS | 7732-18-5, 77-09-8 |
| Fórmula lineal | C6H5CH3 |
| Beilstein | 284423 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.32 |
| Grado | Reactivo analítico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolphthalein solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: phenolphthalein, ethanol