Learn More
Fenotiazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498680
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5000 g
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa sobre la fosfodiesterasa dependiente de calcio/calmodulina tipo I y como donante electrónico útil. La fenotiazina se emplea en sensibilizadores de colorantes orgánicos sin metal, colorantes y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,13 mg/ml a 23 °C), etanol, acetona y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la luz del sol. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-84-2
Fórmula molecular C12H9NS
Peso molecular (g/mol) 199.271
Número MDL MFCD00005015
Clave InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nombre IUPAC 10H-fenotiacina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine
Punto de fusión 182°C to 186°C
Punto de ebullición 235°C (21 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 143237
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7252
Información de solubilidad Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.28
Porcentaje de pureza ≥98%