Learn More
Phentolamine mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16432116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16432116
Marca: Medchem Express HYB0362A
MedChemExpress Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phentolamine mesylate
CAS 65-28-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23N3O4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phentolamine methanesulfonate
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (132.46 mM)
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 377.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.46
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.