Learn More
Acetato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15169183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15169183 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10438110 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10204770 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 15169183
Marca: Thermo Scientific Acros 148770010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-79-2
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00008699
Clave InChI IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
Nombre IUPAC acetato de fenilo
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl acetate
Nombre de nota 97%
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 196.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2C6H5
Índice de refracción 1.5010 to 1.5030
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Índice Merck 15,7379
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: ca 4g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,soluble in glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.