Learn More
Fenil benzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. 10592371
Marca: Thermo Scientific Acros 162060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-99-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-99-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00003072
Clave InChI FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
Nombre IUPAC fenil benzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl benzoate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 68.0°C to 70.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 298.0°C to 299.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO2C6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 116
Índice Merck 15, 7388
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino