Learn More
Eutéctica de éter-bifenilo fenilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
10351451 100 g 100 g
10055453 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 10351451
Marca: Thermo Scientific Acros 417521000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-13-5
Fórmula molecular C24H20O
Peso molecular (g/mol) 324.41
Número MDL MFCD00148859
Clave InChI MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
Nombre IUPAC 1,1'-bifenil;fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl ether-biphenyl eutectic
Punto de fusión 13°C
Densidad 1.0560g/mL
Temperatura de inflamación 123°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5885 to 1.5905
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.056
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.41
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl ether-biphenyl eutectic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.