Learn More
Formato de fenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Phenyl formate is widely used in the palladium-catalyzed carbonylation of aryl, alkenyl and allyl halides. It is also used as a reagent for the formylation of amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de fenilo se utiliza mucho en la carbonilación catalizada con paladio de los haluros de arilo, alquenilo y alilo. También se utiliza como reactivo para la formulación de aminas.
Solubilidad
No miscible con agua, alcohol, éter y benceno.
El formato de fenilo se utiliza mucho en la carbonilación catalizada con paladio de los haluros de arilo, alquenilo y alilo. También se utiliza como reactivo para la formulación de aminas.
Solubilidad
No miscible con agua, alcohol, éter y benceno.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl formate |
Densidad | 1.09 |
Punto de ebullición | 72°C to 74°C (13 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
Índice de refracción | 1.512 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 507113 |
Información de solubilidad | Immiscible with water,alcohol,ether and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.12 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.