Learn More
Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
250 GR
5 GR
Product Code. 10215230
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 130690050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-71-9 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-71-9
Número MDL MFCD00001994
Clave InChI DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
Nombre IUPAC isocianatobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyl isocyanate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -31.3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5NO
Fórmula lineal C6H5NCO
Índice de refracción 1.5350 to 1.5370
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 437
Fieser 01,842; 02,322; 04,378; 07,284; 08,396; 10,309; 12,386
Índice Merck 15, 7407
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyl isocyanate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.