Learn More
Isotiocianato de fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414040
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Phenyl isothiocyanate acts as a derivatizing reagent for primary and secondary amines. It is used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC. It is used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. It is a synthon for dithiadiazafulvalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de fenil actúa como un reactivo derivatizante para aminas primarias y secundarias. Se usa en la secuenciación de péptidos por la degradación de Edman y en la análisis de aminoácidos por HPLC. Se emplea para la derivación de aminoácidos N-terminales de proteínas para el análisis secuencial automatizado. Es una síntesis para ditiadiazafuvalenos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-72-0
Fórmula molecular C7H5NS
Peso molecular (g/mol) 135.18
Número MDL MFCD00004798
Clave InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nombre IUPAC isotiocianatobenceno
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl isothiocyanate
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.131
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.65
Cantidad 5 g
Número UN UN2927
Beilstein 471392
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7297
Información de solubilidad Soluble in alcohol,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.