Learn More
Nicotinato de fenilo, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
En los análogos del ácido nicotínico analizados en gallinas con ataxia inducida por fosfato de tri-o-cresilo, el nicotinato de fenilo alivió parcialmente el síndrome.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
En los análogos del ácido nicotínico analizados en gallinas con ataxia inducida por fosfato de tri-o-cresilo, el nicotinato de fenilo alivió parcialmente el síndrome.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl nicotinate |
Punto de fusión | 70°C to 74°C |
Punto de ebullición | 186°C to 188°C (20 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 140968 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
Porcentaje de pureza | 99% |