missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotinato de fenilo, 99 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11415856
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
En los análogos del ácido nicotínico analizados en gallinas con ataxia inducida por fosfato de tri-o-cresilo, el nicotinato de fenilo alivió parcialmente el síndrome.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3468-53-9
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD00023581
Clave InChI QEJPOSAIULNDLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, phenyl ester, phenylnicotinate, phenyl 3-pyridinecarboxylate, nicotinic acid, phenyl ester, unii-vrd2l6rm16, vrd2l6rm16, acmc-209i9k, nicotinic acid phenyl ester, qejposaiulndlu-uhfffaoysa
PubChem CID 77018
Nombre IUPAC piridina-3-carboxilato de fenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CN=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenyl nicotinate
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 186°C to 188°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 140968
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'