Learn More
Éter de propargilo de fenilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl propargyl ether |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0300g/mL |
Punto de ebullición | 89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 76°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5OCH2CCH |
Índice de refracción | 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenyl propargyl ether
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter de propargilo de fenilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido