Learn More
Fenilacetaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
Nombre de nota | 98% |
Acidez | 1mg KOH/g max. |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0040g/mL |
Punto de ebullición | 219°C to 221°C (754.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 83°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |