Learn More
Fenilacetileno, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10041830
Marca: Thermo Scientific Acros 152461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-74-3
Fórmula molecular C8H6
Peso molecular (g/mol) 102.14
Clave InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
Nombre IUPAC etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetylene
Punto de fusión -44.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CH
Índice de refracción 1.5470 to 1.5500
Cantidad 100 g
Beilstein 05,511
Índice Merck 15,391
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido