Learn More
Fenilbutazona-13C12, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1325559-13-4 |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Fórmula molecular | 13C12C7H20N2O2 |
Número MDL | MFCD19704819 |
Peso molecular (g/mol) | 320.29 |
Grado | Estándar analítico |
Para utilizar con (aplicación) | AINE |
Forma física | cristalino/a/s |